Stampa…
3-Butenyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922099-25G OR922099-5G
APOSOR922099-25GEA 429 EUR
APOSOR922099-25G APOSOR922099-5G
3-Butenyl acetate 95%
3-Butenyl acetate
Formula: C₆H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00086596
CAS Number: 1576-84-7