Stampa…
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922077-1G OR922077-250MG
APOSOR922077-1GEA 807 EUR
APOSOR922077-1G APOSOR922077-250MG
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate 95%
Ethyl-3-cyclopropyl-2-oxopropanoate
Formula: C₈H₁₂O₃
Peso molecolare: 156.18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12407170
CAS Number: 64025-67-8