Stampa…
Bis(2-cloroetile) etere 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922075-100G OR922075-1KG OR922075-500G
APOSOR922075-100GEA 109 EUR
APOSOR922075-100G APOSOR922075-1KG APOSOR922075-500G
Bis(2-cloroetile) etere 95%
Bis(2-cloroetile) etere
Formula: C₄H₈Cl₂O
Punto di ebollizione: 178 °C/760mmHg
Punto di fusione: –52 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000975
CAS Number: 111-44-4
UN: 1916
ADR: 6.1+3,II