2-Ethylphenyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922066-25G
OR922066-5G
APOSOR922066-25GEA
522
EUR
APOSOR922066-25G
APOSOR922066-5G
2-Ethylphenyl acetate 95%
2-Ethylphenyl acetate
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093429 CAS Number: 3056-59-5 |