1-Naphthohydroxamic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922061-1G
OR922061-250MG
APOSOR922061-1GEA
250
EUR
APOSOR922061-1G
APOSOR922061-250MG
1-Naphthohydroxamic acid 95%
1-Naphthohydroxamic acid
Formula:
C₁₁H₉NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059546 CAS Number: 6953-61-3 |