Stampa…
5-Ethyl-2-furaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922057-1G OR922057-5G
APOSOR922057-1GEA 145 EUR
APOSOR922057-1G APOSOR922057-5G
5-Ethyl-2-furaldehyde 95%
5-Ethyl-2-furaldehyde
Formula: C₇H₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00030605
CAS Number: 23074-10-4