Stampa…
4-Nitrobenzyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922040-25G OR922040-5G
APOSOR922040-25GEA 150 EUR
APOSOR922040-25G APOSOR922040-5G
4-Nitrobenzyl acetate 95%
4-Nitrobenzyl acetate
Formula: C₉H₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024781
CAS Number: 619-90-9