Stampa…
4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR922010-1G OR922010-250MG
APOSOR922010-1GEA 561 EUR
APOSOR922010-1G APOSOR922010-250MG
4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid 95%
4-Methoxy-2-methylphenylacetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664778
CAS Number: 942-97-2