Stampa…
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9220-25G OR9220-5G OR9220-1G
APOSOR9220-25GEA 246 EUR
APOSOR9220-25G APOSOR9220-5G APOSOR9220-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole 98%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₁₀N₂
Punto di ebollizione: 170 °C
Punto di fusione: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015536
CAS Number: 1072-91-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III