3-Bromoisobutyric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Captopril EP Impurity D, 3-Bromo-2-methylpropanoic acid, 3-Bromo-2-methylpropionic Acid
OR921957-25G
OR921957-5G
APOSOR921957-25GEA
401
EUR
APOSOR921957-25G
APOSOR921957-5G
3-Bromoisobutyric acid 95%
3-Bromoisobutyric acid
Formula:
C₄H₇BrO₂ Peso molecolare: 167,00 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01310530 CAS Number: 56970-78-6 |