Stampa…
4-Bromo-2-tert-butylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR921949-1G OR921949-5G
APOSOR921949-1GEA 21.5 EUR
APOSOR921949-1G APOSOR921949-5G
4-Bromo-2-tert-butylphenol
4-Bromo-2-tert-butylphenol
Formula: C₁₀H₁₃BrO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00192645
CAS Number: 10323-39-4