Stampa…
2,3-Norbornanedicarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic Acid
OR921930-1G OR921930-25G OR921930-5G
APOSOR921930-1GEA 118 EUR
APOSOR921930-1G APOSOR921930-25G APOSOR921930-5G
2,3-Norbornanedicarboxylic acid 95%
2,3-Norbornanedicarboxylic acid
Formula: C₉H₁₂O₄
Peso molecolare: 184,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00520577
CAS Number: 1724-08-9