Stampa…
3-(Methylthio)propionyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Methylmercapto)propionyl Chloride
OR921893-100G OR921893-25G OR921893-5G
APOSOR921893-100GEA 807 EUR
APOSOR921893-100G APOSOR921893-25G APOSOR921893-5G
3-(Methylthio)propionyl chloride 95%
3-(Methylthio)propionyl chloride
Formula: C₄H₇ClOS
Peso molecolare: 138,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059482
CAS Number: 7031-23-4