Stampa…
2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921861-1G OR921861-5G
APOSOR921861-1GEA 147 EUR
APOSOR921861-1G APOSOR921861-5G
2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid 95%
2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2604-45-7