Stampa…
3-Methylbenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921829-100G OR921829-25G
APOSOR921829-100GEA 88.7 EUR
APOSOR921829-100G APOSOR921829-25G
3-Methylbenzyl alcohol 97%
3-Methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004646
CAS Number: 587-03-1