Stampa…
2-(Methylsulphonyl)thiophene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921801-1G OR921801-5G
APOSOR921801-1GEA 85.8 EUR
APOSOR921801-1G APOSOR921801-5G
2-(Methylsulphonyl)thiophene 95%
2-(Methylsulphonyl)thiophene
Formula: C₅H₆O₂S₂
Peso molecolare: 162,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052826
CAS Number: 38695-60-2