Methyl-2-(dimethylamino)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Peso molecolare: 179.22 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025858 CAS Number: 10072-05-6 |