Stampa…
Sodio formiato 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Formic acid sodium salt
OR921745-5KG OR921745-1KG
APOSOR921745-5KGEA 147 EUR
APOSOR921745-5KG APOSOR921745-1KG
Sodio formiato 98%
Sodio formiato
Formula: HCO₂Na
Peso molecolare: 68,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013101
CAS Number: 141-53-7