1-Acetylpiperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(Piperidin-1-yl)ethanone
OR921648-1G
OR921648-25G
OR921648-5G
APOSOR921648-1GEA
49.5
EUR
APOSOR921648-1G
APOSOR921648-25G
APOSOR921648-5G
1-Acetylpiperidine 95%
1-Acetylpiperidine
Formula:
C₇H₁₃NO Peso molecolare: 127,19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006486 CAS Number: 618-42-8 |