2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921640-1G
OR921640-250MG
APOSOR921640-1GEA
538
EUR
APOSOR921640-1G
APOSOR921640-250MG
2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol 95%
2-(1-Methyl-3-piperidinyl)-1-ethanol
Formula:
C₈H₁₇NO Peso molecolare: 143.23 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13183972 CAS Number: 101257-32-3 |