Stampa…
Acido Nitrilotriacetico 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: NTA, 2,2',2''-Nitrilotriacetic acid
OR921592-2.5KG OR921592-500G
APOSOR921592-2.5KGEA 390 EUR
APOSOR921592-2.5KG APOSOR921592-500G
Acido Nitrilotriacetico 99%
Acido Nitrilotriacetico
Formula: C₆H₉NO₆
Peso molecolare: 191,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004287
CAS Number: 139-13-9