Stampa…
Methyl-6-hydroxy-2-naphthoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Hydroxy-2-naphthoic acid methyll ester, Methyl 6-hydroxy-2-naphthoate
OR921588-1G OR921588-25G OR921588-5G
APOSOR921588-1GEA 19 EUR
APOSOR921588-1G APOSOR921588-25G APOSOR921588-5G
Methyl-6-hydroxy-2-naphthoate 97%
Methyl-6-hydroxy-2-naphthoate
Formula: C₁₂H₁₀O₃
Peso molecolare: 202,2060 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100526
CAS Number: 17295-11-3