Stampa…
l(-)-Mentolo 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921562-100G OR921562-25G OR921562-500G
APOSOR921562-100GEA 24.4 EUR
APOSOR921562-100G APOSOR921562-25G APOSOR921562-500G
l(-)-Mentolo 95%
l(-)-Mentolo
Formula: C₁₀H₂₀O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062979
CAS Number: 2216-51-5