Stampa…
3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-6-methylpicolinonitrile
OR921514-1G OR921514-250MG
APOSOR921514-1GEA 77.1 EUR
APOSOR921514-1G APOSOR921514-250MG
3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine 95%
3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine
Formula: C₇H₇N₃
Peso molecolare: 133,154 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062828
CAS Number: 1079054-78-6