Stampa…
1,5-Pentandiolo 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
OR921506-100G OR921506-1KG OR921506-500G
APOSOR921506-100GEA 125 EUR
APOSOR921506-100G APOSOR921506-1KG APOSOR921506-500G
1,5-Pentandiolo 97%
1,5-Pentandiolo
Formula: C₅H₁₂O₂
Peso molecolare: 104,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002978
CAS Number: 111-29-5