Stampa…
1-Butyl-1-phenylhydrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921493-1G OR921493-25G OR921493-5G
APOSOR921493-1GEA 161 EUR
APOSOR921493-1G APOSOR921493-25G APOSOR921493-5G
1-Butyl-1-phenylhydrazine 95%
1-Butyl-1-phenylhydrazine
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844777
CAS Number: 61715-75-1