Stampa…
5-Phenyl-o-toluidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-amine, 3-Amino-4-methylbiphenyl
OR921484-1G OR921484-5G
APOSOR921484-1GEA 108 EUR
APOSOR921484-1G APOSOR921484-5G
5-Phenyl-o-toluidine 95%
5-Phenyl-o-toluidine
Formula: C₁₃H₁₃N
Peso molecolare: 183,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00270126
CAS Number: 80938-67-6