Stampa…
4-Isopropoxy-2-butanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921450-10G OR921450-1G OR921450-5G
APOSOR921450-10GEA 633 EUR
APOSOR921450-10G APOSOR921450-1G APOSOR921450-5G
4-Isopropoxy-2-butanone 95%
4-Isopropoxy-2-butanone
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059358
CAS Number: 32541-58-5