Stampa…
Benzoyl-DL-alanine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921412-25G OR921412-100G
APOSOR921412-25GEA 82.9 EUR
APOSOR921412-25G APOSOR921412-100G
Benzoyl-DL-alanine 98%
Benzoyl-DL-alanine
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Peso molecolare: 193,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020393
CAS Number: 1205-02-3