Stampa…
3-Methylpentyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921375-25G OR921375-5G
APOSOR921375-25GEA 429 EUR
APOSOR921375-25G APOSOR921375-5G
3-Methylpentyl acetate 95%
3-Methylpentyl acetate
Formula: C₈H₁₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671487
CAS Number: 35897-13-3