Stampa…
1-Phenylpyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Phenylpyrrole, 1-Phenyl-1H-pyrrole
OR921374-25G OR921374-5G
APOSOR921374-25GEA 142 EUR
APOSOR921374-25G APOSOR921374-5G
1-Phenylpyrrole 95%
1-Phenylpyrrole
Formula: C₁₀H₉N
Peso molecolare: 143,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005343
CAS Number: 635-90-5