Stampa…
2,3-Dimethylaniline hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Xylidine Hydrochloride
OR921368-100G OR921368-1KG OR921368-500G
APOSOR921368-100GEA 132 EUR
APOSOR921368-100G APOSOR921368-1KG APOSOR921368-500G
2,3-Dimethylaniline hydrochloride 97%
2,3-Dimethylaniline hydrochloride
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 157,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00054332
CAS Number: 5417-45-8