Stampa…
tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
OR921343-25G OR921343-10G OR921343-5G
APOSOR921343-25GEA 234 EUR
APOSOR921343-25G APOSOR921343-10G APOSOR921343-5G
tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate 95%
tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Formula: C₉H₁₄O₃
Peso molecolare: 170,208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827541
CAS Number: 145549-76-4