Stampa…
1,2-Dietossietano 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921322-100G OR921322-1KG OR921322-500G
APOSOR921322-100GEA 125 EUR
APOSOR921322-100G APOSOR921322-1KG APOSOR921322-500G
1,2-Dietossietano 95%
1,2-Dietossietano
Formula: C₆H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 121 °C/760mmHg
Punto di fusione: –74 °C
Densità: 0,842 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 19 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009253
CAS Number: 629-14-1
UN: 1153
ADR: 3,II