Stampa…
Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-dimethyl-4-(pyrrolidin-2-yl)aniline
OR921273-1G OR921273-250MG
APOSOR921273-1GEA 466 EUR
APOSOR921273-1G APOSOR921273-250MG
Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate 95%
Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 250,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660377
CAS Number: 298690-88-7