3,4-Dihydro-2-methoxy-4-methyl-2H-pyran (cis- and trans- mixture) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₁₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00143062 CAS Number: 53608-95-0 |