Benzyl formate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921262-1KG
OR921262-500G
OR921262-5G
OR921262-25G
APOSOR921262-1KGEA
155
EUR
APOSOR921262-1KG
APOSOR921262-500G
APOSOR921262-5G
APOSOR921262-25G
Benzyl formate 95%
Benzyl formate
Formula:
C₈H₈O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014128 CAS Number: 104-57-4 |