Stampa…
6-Methyl-5-nitroisoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921242-1G OR921242-250MG
APOSOR921242-1GEA 88.6 EUR
APOSOR921242-1G APOSOR921242-250MG
6-Methyl-5-nitroisoquinoline 95%
6-Methyl-5-nitroisoquinoline
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848649
CAS Number: 188121-31-5