Stampa…
4-Chlorothiophene-2-methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921216-1G OR921216-250MG
APOSOR921216-1GEA 807 EUR
APOSOR921216-1G APOSOR921216-250MG
4-Chlorothiophene-2-methanol 95%
4-Chlorothiophene-2-methanol
Formula: C₅H₅ClOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17016116
CAS Number: 233280-30-3