Stampa…
trans-3-Hexenedioic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921177-1G OR921177-25G OR921177-5G
APOSOR921177-1GEA 21.5 EUR
APOSOR921177-1G APOSOR921177-25G APOSOR921177-5G
trans-3-Hexenedioic acid 95%
trans-3-Hexenedioic acid
Formula: C₆H₈O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002785
CAS Number: 4436-74-2