Stampa…
Ethyl-4-pentenoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl pent-4-enoate, 4-Pentenoic Acid Ethyl Ester
OR921169-100G OR921169-10G OR921169-25G
APOSOR921169-100GEA 1080 EUR
APOSOR921169-100G APOSOR921169-10G APOSOR921169-25G
Ethyl-4-pentenoate 96%
Ethyl-4-pentenoate
Formula: C₇H₁₂O₂
Peso molecolare: 128,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036562
CAS Number: 1968-40-7