Stampa…
Norcamphor 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Oxonorbornane, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Norbornanone
OR921159-25G OR921159-5G
APOSOR921159-25GEA 270 EUR
APOSOR921159-25G APOSOR921159-5G
Norcamphor 95%
Norcamphor
Formula: C₇H₁₀O
Peso molecolare: 110,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074823
CAS Number: 497-38-1