Stampa…
Cycloheptanone oxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Suberoxime
OR921124-1G OR921124-25G OR921124-5G
APOSOR921124-1GEA 132 EUR
APOSOR921124-1G APOSOR921124-25G APOSOR921124-5G
Cycloheptanone oxime 95%
Cycloheptanone oxime
Formula: C₇H₁₃NO
Peso molecolare: 127.19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00046508
CAS Number: 2158-31-8