Stampa…
Ethyl-2-cyanopropionate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921115-25G OR921115-5G OR921115-100G
APOSOR921115-25GEA 190 EUR
APOSOR921115-25G APOSOR921115-5G APOSOR921115-100G
Ethyl-2-cyanopropionate 97%
Ethyl-2-cyanopropionate
Formula: C₆H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013812
CAS Number: 1572-99-2