Stampa…
Allyl chloroacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Chloroacetic Acid Allyl Ester
OR921089-100G OR921089-25G OR921089-5G
APOSOR921089-100GEA 517 EUR
APOSOR921089-100G APOSOR921089-25G APOSOR921089-5G
Allyl chloroacetate 95%
Allyl chloroacetate
Formula: C₅H₇ClO₂
Peso molecolare: 134,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058936
CAS Number: 2916-14-5