Stampa…
2-Methylhippuric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921087-1G OR921087-25G OR921087-5G
APOSOR921087-1GEA 29 EUR
APOSOR921087-1G APOSOR921087-25G APOSOR921087-5G
2-Methylhippuric acid 95%
2-Methylhippuric acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00050991
CAS Number: 42013-20-7