Stampa…
3-Chloro-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921073-25G OR921073-100G
APOSOR921073-25GEA 68.3 EUR
APOSOR921073-25G APOSOR921073-100G
3-Chloro-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
3-Chloro-2,2-dimethyl-1-propanol
Formula: C₅H₁₁ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004684
CAS Number: 13401-56-4