Stampa…
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((5-Bromopyridin-2-yl)diazenyl)-5-(diethylamino)phenol, 2-(4-Diethylamino-2-hydroxyphenylazo)-5-bromopyridine
OR921049-100MG OR921049-1G
APOSOR921049-100MGEA 109 EUR
APOSOR921049-100MG APOSOR921049-1G
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
Formula: C₁₅H₁₇BrN₄O
Peso molecolare: 349,23 g/mol
Punto di fusione: 157…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006255
CAS Number: 14337-53-2