Stampa…
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Coniferron, 2-Hydroxy-4-methoxy-1-nitrosobenzene, 5-Methoxy-2-nitrosophenol, 4-Methoxy-1,2-benzoquinone 1-Monoxime
OR921045-1G OR921045-25G
APOSOR921045-1GEA 132 EUR
APOSOR921045-1G APOSOR921045-25G
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether 95%
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059952
CAS Number: 13895-38-0