Stampa…
3,5-Diisopropylpyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Diisopropyl-1H-pyrazole
OR921043-1G OR921043-25G OR921043-5G
APOSOR921043-1GEA 60.9 EUR
APOSOR921043-1G APOSOR921043-25G APOSOR921043-5G
3,5-Diisopropylpyrazole
3,5-Diisopropylpyrazole
Formula: C₉H₁₆N₂
Punto di fusione: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671516
CAS Number: 17536-00-4